Learn More
Endothion, TRC
Code produit 30134672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134672 50 mg 50mg
30136039 100 mg 100mg
30040535 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55521050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2778-04-3
Formule moléculaire C9 H13 O6 P S
Poids moléculaire (g/mol) 280.235
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-(mercaptomethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-2-(dimethoxyphosphinylthiomethyl)pyrone-4, AC-18737, Endocid, Endocide, Endothion, Niagara 5767, S-(5-Methoxy-4-pyron-2-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[(5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Phosphorothioic acid, S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, S-((5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl) O,O-dimethyl Phosphorothioate;
Nom IUPAC 2-(diméthoxyphosphorylsulfanylméthylle)-5-méthoxy-pyran-4-une
SMILES COC1=COC(=CC1=O)CSP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Endothion
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13O6PS/c1-12-9-5-15-7(4-8(9)10)6-17-16(11,13-2)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Poids de la formule 280.017