Learn More
Lonza™ Endotoxine
Code produit 11600461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 flacons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11600461 5 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11600461 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 193783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    733.88€ / 1 pièces
    Économisez 446.12€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Endotoxine haute puissance destinées à être utilisée dans les défis du système d’élimination des endotoxines, p. ex. étuves de dépyrogénation et autres études par ajouts dosés.
  • Haute puissance
  • Ne contient pas de remplisseur
  • Peut être utilisée pour les études de validation en étuve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,25 million UE/flacon
Niveau d’endotoxines 1,25 million UE/flacon
À utiliser avec (application) Élimination des endotoxines
Quantité 5 flacons