Description
Il est important d’utiliser de l’eau purifiée à haute résistance (18,2 MΩ) avec une très faible teneur organique (TOC ≤15 ppb) et exempte d’endotoxines. Les endotoxines peuvent modifier significativement la croissance et la morphologie cellulaire – par exemple, dans les cardiomyocytes – et peuvent également affecter subtilement la fonction cellulaire. Travailler avec des cultures contaminées involontairement par des endotoxines peut conduire à des résultats inexacts et à une perte de temps, d’argent et d’efforts. L’utilisation d’eau sans endotoxines peut efficacement prévenir ce risque.
- L’eau ultra pure est filtrée stérile via un filtre de 0,05 micron et est considérée comme exempte d’endotoxines (<0,005 EU/mL)
- Test de stérilité : négatif à la croissance
- pH : 6-7
- Le produit est disponible dans une gamme de tailles et d’options d’emballage.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pure water |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Qualité | Culture cellulaire/Biologie moléculaire, EP / USP, Biotechnologie, Bioréactif ultra-pur, Certifiés |
| Quantité | 1 L |