Learn More
Endotoxin Testing
Code produit 10594034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
Stocker à température ambiante.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Conditionnement
10594034 Stocker à température ambiante. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594034 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 100002314
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Use this tool for fast and easy online ordering of bench-tested Validated Stealth RNAi™ siRNA, ready-to-order Stealth Select RNAi™ siRNA, bench-tested BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks, and ready-to-clone BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
Utiliser cet outil pour une commande en ligne rapide et facile de siARN Stealth RNAi™ validé par essai sur paillasse, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ ARNsi prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validés BLOCK-iT™ Pol II miR et l’ARNi BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.