Learn More
Endoxifen hydrochloride, MedChemExpress
Description
Endoxifen hydrochloride is a key active metabolite of Tamoxifen (TAM) with higher affinity and specificity to estrogen receptor that also inhibits aromatase activity. Endoxifen hydrochloride has the potential for breast cancer study.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Endoxifen hydrochloride |
| CAS | 1197194-41-4 |
| Couleur | Marron |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H28ClNO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 409.95 |
| Poids de la formule | 409.95 |
| Afficher plus |