Learn More
Endoxifen Z-isomer hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16460078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460078 5 mg
16441749 1 mg
16427608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16460078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18719A
MedChemExpress Endoxifen Z-isomer hydrochloride is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Endoxifen Z-isomer hydrochloride is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Spécification
Nom chimique ou matériau Endoxifen Z-isomer hydrochloride
CAS 1032008-74-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H28ClNO2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (121.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl.[Z]
Poids moléculaire (g/mol) 409.95
Poids de la formule 409.95
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death