Learn More
Labnet™ Système d’électrophorèse ENDURO™ Gel XL
Code produit 11772749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10 x 6,7 x 2,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11772749 10 x 6,7 x 2,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11772749 Fournisseur Labnet™ Code fournisseur E0160230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3274.73€
    686.32€ / 1 pièces
    Économisez 2588.41€
    79% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend tous les composants nécessaires au coulage et à la mise sous tension de gels horizontaux. Labnet™ ENDURO™ Le système d'électrophorèse Gel XL offre une étanchéité parfaite et une longue durée de vie.
  • L’alimentation peut être réglée soit sur une tension constante, soit sur une intensité constante, avec permutation automatique entre les deux paramètres
  • Les cassettes protègent les électrodes fragiles et sont faciles à remplacer
  • Le capteur magnétique permet au courant de circuler vers les électrodes uniquement lorsque le couvercle est en place
  • Couvercle ventilé pour dissiper la chaleur produite lors de l’électrophorèse
  • Comprend les plateaux pour gel (1 grand, 2 petits), les peignes, le support de coulage, le réservoir de gel et l’alimentation sortie numérique
Spécification
Capacité Nbre de gels : 1 grand (12,5 x 12 cm), 2 petits (12,5 x 6 cm), 4 micro (6 x 6 cm)
Minuteur Alerte sonore de 0 à 99 h ou en continu
Comprend Gel Enduro XL, réservoir de gel avec couvercle de sécurité et alimentation électrique, 1 grand et 2 petits plateaux pour gel, 4 grands peignes et un support de coulage
Dimensions (L x l x H) 10 x 6,7 x 2,5 in
Tension Tension de sortie de 10 V à 150 V/10 à 400 mA
Fréquence 50/60 Hz