Learn More
Régulateur d’énergie Electrothermal™
Code produit 15895204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
90/250 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15895204 90/250 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15895204 Fournisseur Electrothermal Code fournisseur 1008514
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
À utiliser avec les chauffe-ballons électriques de la série EM Electrothermal™. Les régulateurs d’énergie Bibby Scientific™ Electrothermal permettent un transfert de chaleur uniforme et précis. Ils sont dotés de témoins lumineux pour l’aliment
  • À utiliser avec les chauffe-ballons électriques de la série EM Electrothermal™.
  • Permet un transfert de chaleur uniforme et précis.
  • Doté de témoins lumineux pour l’alimentation et le chauffage.
Spécification
Description Ensemble Simmerstat à semi-conducteurs
À utiliser avec Chauffe-ballons électriques Electrothermal™ de série EM
Tension 90/250 V
Comprend Témoins indiquant l’état sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant
Type de produit Régulateur de puissance