Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement EnergyOne™ alimentée par bloc d’alimentation
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
La pompe de transvasement alimentée par le bloc d’alimentation, EnergyOne, est dotée d’un nouveau système hybride unique avec une flexibilité et une indépendance complètes par rapport à la charge de la batterie.
- Alimentation via le bloc d’alimentation de 230 V, adaptateur de prise international inclus dans l’emballage
- Disponible en option avec bloc d’alimentation ou batterie rechargeable (disponible en tant qu’accessoire)
- Comprend une station de pompage, un entraînement, un bloc d’alimentation avec connecteur et un coude de décharge fixe
Spécification
Spécification
| Applications | Le système d’alimentation hybride unique, la batterie rechargeable et le bloc d’alimentation sont interchangeables |
| Tension | 240 V |
| Débit | 12 L/min. |
| Comprend | Unité de pompage, entraînement, bloc d'alimentation avec fiche mâle et coude d'écoulement rigide |
| Taille de l’ouverture (impériale) | 0.63 in. |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 16 mm |
| Profondeur (métrique) | 100 cm |
| Longueur du tube de pompe | 203 mm |
| Propriétés de résistance | Produits chimiques |
| Certifications/Conformité | Certifié CE |
| Afficher plus |