Learn More
Enflurane, TRC
Code produit 17995095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17995095 10 g 10g
17951055 2.5 g 2.50g
17922065 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17995095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55557510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13838-16-9
Formule moléculaire C3 H2 Cl F5 O
Poids moléculaire (g/mol) 184.49
Synonyme 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
Nom IUPAC 2-chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroéthane
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Enflurane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Poids de la formule 183.9714