Learn More
Thermo Scientific™ Tubes centraux à tolérance de matrice améliorée (EMT) pour le système ICP-OES de la série iCAP™ 7000
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Assurez la qualité et l’adéquation à l’usage avec les consommables Thermo Scientific™ dédiés, notamment les tubes centraux EMT (Enhanced Matrix Tolerance/tolérance de matrice améliorée) pour les systèmes ICP-OES de la série iCAP™ de Thermo Scientific™.
Les tubes centraux EMT disponibles comprennent :
- Tube central en quartz, 1,0 mm
- Tube central en quartz, 1,5 mm
- Tube central en quartz, 2,0 mm
- Tube central en céramique, 2,0 mm
Tous les tubes centraux EMT sont compatibles avec les systèmes Thermo Scientific™ série iCAP™ 7000 et les systèmes ICP-OES iCAP™ PRO.
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes ICP-OES série iCAP 7000/PRO |
| Type | Tube central |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.