Learn More
(±)-Enitociclib, MedChemExpress
Code produit 16476497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476497 5 mg
16470076 2 mg
16440157 50 mg
16433778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103019A
MedChemExpress (±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
(±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Enitociclib
CAS 1610358-53-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18F2N4O2S
Quantité 5 mg
Synonyme (±)-BAY-1251152 (±)-VIP152
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (123.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 404.43
Poids de la formule 404.43
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease