Learn More
(+)-Enitociclib, MedChemExpress
Code produit 16466497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466497 5 mg
16460076 2 mg
16430157 50 mg
16423778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16466497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103019
MedChemExpress (+)-Enitociclib ((+)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (+). (+)-Enitociclib is a potent and selective CDK9 inhibitor with an IC50 of 3 nM. (+)-Enitociclib has anti-tumour activity.
(+)-Enitociclib ((+)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (+). (+)-Enitociclib is a potent and selective CDK9 inhibitor with an IC50 of 3 nM. (+)-Enitociclib has anti-tumour activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Enitociclib
CAS 1610358-56-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18F2N4O2S
Quantité 5 mg
Synonyme (+)-BAY-1251152 (+)-VIP152
Informations sur la solubilité DMSO : 113.3 mg/mL (280.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O.[Rotation(+)]
Poids moléculaire (g/mol) 404.43
Poids de la formule 404.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease