Learn More
(-)-Enitociclib, MedChemExpress
Code produit 16486497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486497 5 mg
16480076 2 mg
16450157 50 mg
16443778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103019B
MedChemExpress (-)-Enitociclib ((-)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (-). BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
(-)-Enitociclib ((-)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (-). BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Enitociclib
CAS 1610358-59-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18F2N4O2S
Quantité 5 mg
Synonyme (-)-BAY-1251152 (-)-VIP152
Informations sur la solubilité DMSO : 22 mg/mL (54.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O.[Rotation(-)]
Poids moléculaire (g/mol) 404.43
Poids de la formule 404.43
Pourcentage de pureté 99.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation