Learn More
ENMD-1198, MedChemExpress
Code produit 16481599
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481599 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16481599 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16196
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
Spécification
Nom chimique ou matériau ENMD-1198
CAS 864668-87-1
Couleur Brownish Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H25NO2
Quantité 1 mg
Synonyme IRC-110160
SMILES C[C@@]12C=CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(C(N)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 311.42
Poids de la formule 311.42
Pourcentage de pureté 98.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease