Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
Code produit 16476517
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476517 5 mg
16474846 100 mg
16423798 10 mg
16420177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476517 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103095
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Spécification
Nom chimique ou matériau Enmetazobactam
CAS 1001404-83-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N4O5S
Quantité 5 mg
Synonyme AAI101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM)
SMILES C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 314.32
Poids de la formule 314.32
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation