Learn More
Enoxacine Sesquihydrate, TRC
Code produit 30383686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383686 500 mg -
30381962 100 mg 100mg
30378760 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383686 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE557603500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84294-96-2
Formule moléculaire 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 694.68
Synonyme 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrate (2:3) (9CI, ACI)
Nom IUPAC 1-éthyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazine-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylique ; trihydrate
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
Spécification
Nom chimique ou matériau Enoxacin sesquihydrate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
Poids de la formule 694.2886