Learn More
Enoxaparine soudium, TRC
Code produit 30138088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138088 50 mg 50mg
30138379 25 mg 25mg
30004397 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138088 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH24580850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 679809-58-6
Formule moléculaire C42H59N3Na4O35S2
Poids moléculaire (g/mol) 1322
Synonyme Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
Nom IUPAC sodium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acétamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acétamido-6-((4R,5R,6R)-2-carboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl)oxy)tétrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxyméthyl)-4-méthyltétrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-carboxylato-2,3-dihydroxyhexyl)oxy)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)méthyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3, 4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylate
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Enoxaparin Sodium
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Poids de la formule 1321.2