Learn More
Enrofloxacine, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 17610927 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17610927 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17610927 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219901910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.64€
    179.55€ / 10g
    Économisez 17.09€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Synonyme : 1-cyclopropyl-7-(4-éthyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolone acide carboxylique, CFPQ, Bay Vp 2674, Baytril
L’enrofloxacine est un agent bactéricide généralement utilisé comme antibiotique contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli., Salmonella spp., Klebsiella spp. et Pasteurella spp. Elle a également été utilisée comme fongicide pour les plantes. Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Spécification
Forme physique Poudre
CAS 93106-60-6
Point de fusion 219 °C à 221 °C
Couleur Jaune clair
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté ≥98 %
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Enrofloxacin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril