Learn More
Chlorhydrate d'enrofloxacine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enrofloxacin Hydrochloride |
| CAS | 112732-17-9 |
| Formule moléculaire | C19 H22 F N3 O3 . Cl H |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (9CI), Enrofloxacin hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H22FN3O3.ClH/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H |
| SMILES | Cl.CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| Nom IUPAC | ácido 1-ciclopropil-7-(4-etilpiperazin-1-il)-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 395.86 |
| Poids de la formule | 395.1412 |