Learn More
Enrofloxacin, MedChemExpress
Code produit 16480958
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480958 5 g
16478508 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480958 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0502
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin
Forme physique Solid
CAS 93106-60-6
Couleur Jaune clair
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22FN3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BAY Vp 2674 PD160788
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCN(CC)CC4)=C3)C1=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 359.39
Poids de la formule 359.39
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research