Learn More
Enrofloxacine, MP BIOMEDICALS
Product Code. 11406981 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11406981 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11406981 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219901925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    385.35€ / 25g
    Économisez 19.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Notes d’application :
L'enrofloxacine est un agent bactéricide. Utilisé généralement comme antibiotique contre :
  • Staphylococcus aureus
  • Escheriscia coli
  • Espèces Salmonella
  • Klebsiella spp.
  • Pasteurella spp.
Utilisé comme fongicide pour les plantes.
Énoncé d’utilisation :
  • Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Principales applications :
  • Antibactérien
Specifications
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin
Forme physique Poudre
CAS 93106-60-6
Couleur Jaune clair
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 359.4 g/mol
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Enrofloxacin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril