Learn More
Enrofloxacin, Thermo Scientific™
A plant fungicide and antibacterial agent
77.20€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS 93106-60-6
Formule moléculaire C19H22FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 359.40
Numéro MDL MFCD00792463
Clé InChI SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
CID PubChem 71188
ChEBI CHEBI:35720
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15442869
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.06
5g
77.20€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15452869
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.14
25g
260.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enrofloxacin is a broad spectrum antibiotic bactericidal agent used in veterinary medicine to treat animals afflicted with certain bacterial infections.
Solubility
Soluble in chloroform. Slightly soluble in water. Also soluble in dilute KOH
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Spécification
Identifiants chimiques
93106-60-6
359.40
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
71188
1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
C19H22FN3O3
MFCD00792463
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
CHEBI:35720
CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Spécification
Enrofloxacin
White to Yellow
MFCD00792463
14,3592
Soluble in chloroform; Slightly soluble in water; Also soluble in dilute KOH
CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
359.40
CHEBI:35720
93106-60-6
C19H22FN3O3
5307824
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
71188
359.39
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993650
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold