Learn More
Enrofloxacine, TRC
Code produit 17992525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992525 50 mg 50mg
17944135 5 g 5g
17913025 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55780050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93106-60-6
Formule moléculaire C19 H22 F N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 359.39
Synonyme 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Alsir, BAY-Vp 2674, Bayrocin, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enflocyna Sol, Enrocin, Enrodac, Enrofan, Enrofloxacin, Enrogil, Enrovet, Enroxil, Fortius, N-Ethyl ciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, N'-Ethylciprofloxacin, PD 160788
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-7-(4-éthylpiperazine-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylique acide
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Enrofloxacin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Poids de la formule 359.1645
Pourcentage de pureté >95%