Learn More
Ensulizole, TRC
Code produit 30381537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30381537 10 g -
30382879 50 g 50g
30374928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381537 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55790010G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27503-81-7
Formule moléculaire C13 H10 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 274.3
Synonyme 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
Nom IUPAC Acide 2-phényl-1H-benzimidazole-5-sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ensulizole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Poids de la formule 274.0412