Learn More
Ensulizole, TRC
Code produit 30382879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382879 50 g 50g
30381537 10 g -
30374928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55790050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27503-81-7
Formule moléculaire C13 H10 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 274.3
Synonyme 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
Nom IUPAC Acide 2-phényl-1H-benzimidazole-5-sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ensulizole
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Poids de la formule 274.0412