Learn More
ent-Abacavir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ent-Abacavir |
| CAS | 136470-79-6 |
| Formule moléculaire | C14H18N6O |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (1R,4S)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1R-cis)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1R,4S)-Abacavir, Abacavir EP Impurity A, Abacavir Impurities, Ent-Abacavir |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4C[C@@H](CO)C=C4)c3n1 |
| Nom IUPAC | [(1R,4S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.33 |
| Poids de la formule | 286.1542 |