Learn More
ent Atomoxétine-d3, chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ent Atomoxetine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217703-95-1 |
| Formule moléculaire | C17H19D3ClNO |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (γS)-N-Methyl-γ-(2-methyl-d3-phenoxy)benzenepropanamine Hydrochloride, (S)-(+)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, (S)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, LY 139602-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1/i2D3; |
| SMILES | CC1=C(O[C@H](C2=CC=CC=C2)CCNC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1.Cl |
| Nom IUPAC | (3S)-3-(2-méthylphénoxy)-3-phényl-N-(triduutérométhyl)propan-1-amine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.83 |