Learn More
ent-Dorzolamide, TRC
Code produit 30371172
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30371172 100 mg
30372860 10 mg
30375175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30371172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD535125100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120279-95-0
Formule moléculaire C10 H16 N2 O4 S3
Poids moléculaire (g/mol) 324.44
Synonyme (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide
Nom IUPAC (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide
SMILES CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1
Poids de la formule 324.0272
Pourcentage de pureté >95%