Learn More
ent-Efavirenz, TRC
Code produit 30369138
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369138 25 mg
30369367 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30369138 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE42500525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154801-74-8
Formule moléculaire C14 H9 Cl F3 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 315.68
Nom IUPAC (4R)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
SMILES FC(F)(F)[C@@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau ent Efavirenz
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m1/s1
Poids de la formule 315.0274