Learn More
ent-Entecavir, TRC
Code produit 30006697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006697 1 mg 1mg
30005527 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5589051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188399-46-4
Formule moléculaire C12H15N5O3
Synonyme 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)-2-méthylène cyclopentyl]-6H-Purin-6-one∣[1R-(1,3,4β αα)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)-2-méthylène cyclopentyl]-6H-purine-6-one ;
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 277.28
Type de produit Impureté
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 1 mg
Nom chimique ou matériau ent-Entecavir