Learn More
ent-Lamivudine, TRC
Code produit 30475354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475354 1 mg 1mg
30470409 10 mg 10mg
30468328 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1725051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134680-32-3
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 229.26
Synonyme 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (2S-cis)-4-Amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, NSC 620753, cis(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, Lamivudine EP Impurity D
SMILES C1[C@@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ent-Lamivudine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1