Learn More
Chlorhydrate d’ent-naxagolide (TRC),
Code produit 30481564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481564 2.5 mg
30474434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3798052.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100935-99-7
Formule moléculaire C15 H21 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 283.79
Nom IUPAC (4aR,10bR)-4-propyl-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazine-9-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau ent Naxagolide Hydrochloride
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
Poids de la formule 283.1339