Learn More
R&D Systems™ Entecavir
Code produit 18770478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18770478 10 mg 10mg
18768209 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18770478 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6234/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.78€
    91.35€ / 10mg
    Économisez 9.43€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
Entecavir is a potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 142217-69-4
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C12H15N5O3
Poids de la formule 277.28
Type de produit Inhibiteur
Usage exclusivement réservé à la recherche