Learn More
Entécavor monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15557719 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15557719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557719 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461050010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Entécavir monohydraté, 99 %, Acros Organics, quantité : 1 g, point de fusion : 259,0°C, poids moléculaire : 295,29, Pourcentage de pureté : 99 %, plage de pourcentage de dosage : 98,5 % min. (HPLC), CAS : 209216-23-9, ChEBI : CHEBI:59902, poids de la formule : 295,29, clé InChI : YXPVEXCTPGULBZ-WQYNNSOESA-N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Point de fusion 259.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H15N5O3·H20
Quantité 1 g
Synonyme entecavir hydrate, entecavir monohydrate, baraclude tn, entecavir usan, entecavir hydrate jan, baraclude, 9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylenecyclopentyl guanine monohydrate, entecavir inn, 2-amino-9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidenecyclopentyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one-water 1/1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,24 g/100mL. Other solubilities: soluble in dmf, methanol
Clé InChI YXPVEXCTPGULBZ-WQYNNSOESA-N
SMILES C=C1C(CC(C1CO)O)N2C=NC3=C2NC(=NC3=O)N.O
Nom IUPAC 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)-2-méthylidénécyclopentyl]-3H-purin-6-one;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
CID PubChem 16052026
ChEBI CHEBI:59902
Poids de la formule 295.29
Pourcentage de pureté 99%