Learn More
Entecavir, TRC
Code produit 30010859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010859 10 mg 10mg
30008729 50 mg 50mg
30003877 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55890010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142217-69-4
Formule moléculaire C12 H15 N5 O3
Synonyme 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)-2-méthylénencyclopentyl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)-2-méthylencyclopentyl]-, [1S-(1,3,4α αβ)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 277.28
Type de produit API
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 10 mg
Nom chimique ou matériau Entecavir