Learn More
MedChemExpress Enterostatin(human,mouse,rat)
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.87% |
| CAS | 117830-79-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 496.56 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 125 mg/mL (251.73 mM∣Need ultrasonic) |