Learn More
Sartorius Entris™ II Balances analytiques avancées
Code produit 16655653 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
320 g
Étalonnage:
Interne
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Étalonnage Conditionnement
16655653 220 g Interne 1 pièce
16605693 60 g Interne 1 pièce
16675683 60 g - 1 pièce
16642454 120 g Interne 1 pièce
16632454 120 g - 1 pièce
16625653 220 g - 1 pièce
16646253 320 g Interne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16655653 Fournisseur Sartorius Code fournisseur BCA224I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3942.02€
    3400.00€ / 1 pièces
    Économisez 542.02€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
  • Entris™ II. Équilibres avancés - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité Certificat CE, CSA pour le Canada
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Avec étalonnage interne
Capacité 220 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 0,1 mg
Matériau Verre, PBT, Acier inoxydable
Modèle Balance analytique électronique
Temps de stabilisation ≤1,5 s
Type Balance
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe I