Learn More
Sartorius Entris™ II Balances de précision avancées
GREENER_CHOICE
Code produit 16615653 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10200 g
12200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Classe I
Classe II
Classe III
Étalonnage:
Interne
Conditionnement:
1 pièce
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Legal for Trade Étalonnage unitSize
16615653 220 g 1 mg Classe I Interne 1 pièce
16676243 220 g 1 mg Classe I - 1 pièce
16635663 320 g 1 mg Classe I Interne 1 pièce
16605663 320 g 1 mg Classe I - 1 pièce
16645673 420 g 1 mg Classe I Interne 1 pièce
16615673 420 g 1 mg Classe I - 1 pièce
16665683 620 g 1 mg Classe I Interne 1 pièce
16635683 620 g 1 mg Classe I - 1 pièce
16685693 820 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16655693 820 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16602454 1200 g 1 mg - Interne 1 pièce
16692444 1200 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16682444 1200 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16666243 2200 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16672454 2200 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16662454 2200 g 100 mg Classe III Interne 1 pièce
16652454 2200 g 100 mg Classe III - 1 pièce
16616253 3200 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16686243 3200 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16605673 4200 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16656253 4200 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16685673 5200 g 100 mg Classe III Interne 1 pièce
16655673 5200 g 100 mg Classe III - 1 pièce
16625683 6200 g 10 mg Classe II Interne 1 pièce
16695673 6200 g 10 mg Classe II - 1 pièce
16645693 8200 g 100 mg Classe III Interne 1 pièce
16615693 8200 g 100 mg Classe III - 1 pièce
16672444 10200 g 100 mg Classe III Interne 1 pièce
16662444 10200 g 100 mg Classe III - 1 pièce
16622454 12200 g 100 mg Classe III Interne 1 pièce
16612454 12200 g 100 mg Classe III - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16615653 Supplier Sartorius Supplier No. BCA223I1S
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
  • Entris™ II. Équilibres avancés - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificat CE, CSA pour le Canada
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Avec étalonnage interne
Capacité 220 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 1 mg
Matériau Verre, PBT, acier inoxydable
Modèle Balance électronique de précision
Temps de stabilisation ≤1,0 sec
Type Balance
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe I
Étalonnage Interne