Learn More
Sartorius Entris™ II Balances de précision avancées
Code produit 16695673 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10200 g
12200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Classe I
Classe II
Classe III
Conditionnement:
1 pièce
Étalonnage:
Interne
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Legal for Trade Conditionnement Étalonnage
16695673 6200 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16615653 220 g 1 mg Classe I 1 pièce Interne
16676243 220 g 1 mg Classe I 1 pièce -
16635663 320 g 1 mg Classe I 1 pièce Interne
16605663 320 g 1 mg Classe I 1 pièce -
16645673 420 g 1 mg Classe I 1 pièce Interne
16615673 420 g 1 mg Classe I 1 pièce -
16665683 620 g 1 mg Classe I 1 pièce Interne
16635683 620 g 1 mg Classe I 1 pièce -
16685693 820 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16655693 820 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16602454 1200 g 1 mg - 1 pièce Interne
16692444 1200 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16682444 1200 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16666243 2200 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16672454 2200 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16662454 2200 g 100 mg Classe III 1 pièce Interne
16652454 2200 g 100 mg Classe III 1 pièce -
16616253 3200 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16686243 3200 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16605673 4200 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16656253 4200 g 10 mg Classe II 1 pièce -
16685673 5200 g 100 mg Classe III 1 pièce Interne
16655673 5200 g 100 mg Classe III 1 pièce -
16625683 6200 g 10 mg Classe II 1 pièce Interne
16645693 8200 g 100 mg Classe III 1 pièce Interne
16615693 8200 g 100 mg Classe III 1 pièce -
16672444 10200 g 100 mg Classe III 1 pièce Interne
16662444 10200 g 100 mg Classe III 1 pièce -
16622454 12200 g 100 mg Classe III 1 pièce Interne
16612454 12200 g 100 mg Classe III 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 16695673 Fournisseur Sartorius Code fournisseur BCA62021S
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
  • Entris™ II. Équilibres avancés - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificat CE, CSA pour le Canada
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Sans étalonnage interne
Capacité 6200 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 10 mg
Matériau Verre, PBT, acier inoxydable
Modèle Balance électronique de précision
Temps de stabilisation ≤0,9 seconds
Type Balance
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe II