Learn More
Sartorius™ Balance analytique Entris™ II Essential
Code produit 16384698 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
Étalonnage:
Interne
Pas d'étalonnage interne
Conditionnement:
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Étalonnage Conditionnement
16384698 220 g Pas d'étalonnage interne 1 unité
16384738 60 g Pas d'étalonnage interne 1 unité
16314748 60 g Interne 1 unité
16324688 120 g Pas d'étalonnage interne 1 unité
16354688 120 g Interne 1 unité
16314708 220 g Interne 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16384698 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur BCE2241S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2543.53€
    2230.00€ / 1 pièces
    Économisez 313.53€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
  • Normes de haute qualité conçues en Allemagne
  • Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
  • Protection anti-surcharge
  • La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
  • Grande résistance chimique
  • En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
  • Empêche tout risque de contamination croisée
  • Nettoyage par essuyage
  • Pièces faciles à retirer
  • Pare-vent efficace
  • Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
  • Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
  • Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
  • Simplicité du prêt-à-l’emploi
  • Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
  • S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
  • 12 applications intégrées
  • Impression conforme aux BPL / BPF
  • Méthodes de connexion modernes
  • Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pas d'étalonnage interne
Certifications/Conformité Certificat CSA numéro 80000336/CE
Type de connexion USB C à 9 broches
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran LED intuitif et résistant à l'usure avec technologie tactile
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Plateau de pesée, Support de plateau, Bloc d'alimentation avec adaptateurs spécifiques au pays, Chambre de pesée, Pour les modèles avec Chambre de pesée analytique
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balances analytiques
Reproductibilité 0,1 mg
Temps de stabilisation 1,5 s
Type Balance analytique
Longueur (métrique) 317 mm
Largeur (métrique) 219 mm
Hauteur (métrique) 345 mm
Poids (métrique) 8 kg
Alimentation électrique 100/240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class I