Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Product Code. 16334758 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Étalonnage:
Interne
Unit Size:
1 unité
34 product options available for selection
| Product Code. | Capacité | Précision affichage | Étalonnage | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | Interne | 1 unité |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 unité |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Interne | 1 unité |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 unité |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Interne | 1 unité |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 unité |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Interne | 1 unité |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 unité |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | Interne | 1 unité |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 unité |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Interne | 1 unité |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | - | 1 unité |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | Interne | 1 unité |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | - | 1 unité |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | Interne | 1 unité |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | - | 1 unité |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Interne | 1 unité |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | - | 1 unité |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | Interne | 1 unité |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | - | 1 unité |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | - | 1 unité |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | Interne | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16334758
Supplier
Sartorius™
Supplier No.
BCE8201I1S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
1933.52€
1700.00€ / 1 pièces
Économisez 233.52€
12% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
1462.00 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesée provoquées par les échantillons chargés électrostatiquement grâce à l’utilisation de pièces en verre recouvertes d’un revêtement spécial et l'isoCAL (étalonnage et ajustement internes) pour garantir des résultats de pesée précis et fiables
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certificat CSA numéro 80000336/CE |
| Type de connexion | USB C à 9 broches |
| Capacité | 8200 g |
| Type d’affichage | LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile |
| Précision affichage | 100 mg |
| Comprend | Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balances électroniques à chargement par le haut |
| Reproductibilité | 100 mg |
| Temps de stabilisation | 0,9 sec |
| Type | Calibration interne |
| Longueur (métrique) | 317 mm |
| Largeur (métrique) | 219 mm |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Poids (métrique) | 5,10 kg |
| Alimentation électrique | 100 à 240 VAC (±10%) |
| Legal for Trade | Classe III |
| Étalonnage | Interne |
| Show More Show Less |