Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Sartorius™ Balance de précision Entris™ II Essential
Code produit 16384678
Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
1 unité
Étalonnage:
Interne
34 product options available for selection
| Code produit | Capacité | Précision affichage | unitSize | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|
| 16384678 | 1200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16354748 | 600 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | 1 unité | - |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | 1 unité | Interne |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16314688 | 1200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16304698 | 2200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16334698 | 2200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16364688 | 2200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16394688 | 2200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16324708 | 3200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16354708 | 3200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16304718 | 4200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16334718 | 4200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16384718 | 5200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16314728 | 5200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16364728 | 6200 g | 10 mg | 1 unité | - |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | 1 unité | Interne |
| 16324728 | 6200 g | 1000 mg | 1 unité | - |
| 16354728 | 6200 g | 1000 mg | 1 unité | Interne |
| 16304758 | 8200 g | 100 mg | 1 unité | - |
| 16334758 | 8200 g | 100 mg | 1 unité | Interne |
| 16364748 | 8200 g | 1000 mg | 1 unité | - |
| 16394748 | 8200 g | 1000 mg | 1 unité | Interne |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
16384678
Fournisseur
Sartorius™
Code fournisseur
BCE12021S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
1268.25 EUR valable jusqu'au 2026-05-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27998" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27998" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
La gamme de balances Entris™ II Essential offre des résultats très précis grâce à la technologie des nacelles de pesée monolithique, le temps de stabilisation le plus rapide de sa classe grâce à des capteurs de pesée de pointe et une résistance chimique élevée.
- Normes de haute qualité conçues en Allemagne
- Excellente répétabilité avec plateau de pesée rectangulaire
- Protection anti-surcharge
- La conception robuste permet de peser jusqu’à une quantité préétablie
- Grande résistance chimique
- En polybutylène téréphtalate résistant (PBT), acier inoxydable et verre
- Empêche tout risque de contamination croisée
- Nettoyage par essuyage
- Pièces faciles à retirer
- Pare-vent efficace
- Minimise les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement en utilisant des pièces de verre à revêtement spécial
- Garantit un fonctionnement conforme (SOP) avec auto-notification si l’étalonnage est en dehors de la plage normale
- Associe une technologie tactile et des LED intuitifs et résistants à l’usure
- Simplicité du prêt-à-l’emploi
- Sortie de données pour les applications de pesée dynamique
- S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
- 12 applications intégrées
- Impression conforme aux BPL / BPF
- Méthodes de connexion modernes
- Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CSA numéro 80000336/CE |
| Type de connexion | USB C à 9 broches |
| Capacité | 1200 g |
| Type d’affichage | LED ; Intuitif, résistant à l'usure avec technologie tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Comprend | Support de bac, protection de traction de châssis, bloc d’alimentation avec adaptateurs secteur spécifiques au pays, instructions d’utilisation, amortisseur |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balances électroniques à chargement par le haut |
| Reproductibilité | 10 mg |
| Temps de stabilisation | 0,9 sec |
| Type | Pas d'étalonnage interne |
| Longueur (métrique) | 317 mm |
| Largeur (métrique) | 219 mm |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Poids (métrique) | 7 kg |
| Alimentation électrique | 100 à 240 VAC (±10%) |
| Legal for Trade | Class II |
| Afficher plus Afficher moins |