Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Balances de laboratoire
- Balances électroniques à plateau supérieur
- Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
Code produit 16314718 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Conditionnement:
1 unité
31 product options available for selection
| Code produit | Capacité | Précision affichage | Modèle | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 16314718 | 4200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16354698 | 220 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16364698 | 220 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16374708 | 320 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16354718 | 420 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16364718 | 420 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16314738 | 620 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16324738 | 620 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16354738 | 620 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16364738 | 620 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16334748 | 650 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16344748 | 650 g | 1 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16354758 | 820 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16364758 | 820 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16394678 | 1200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16304688 | 1200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16374688 | 2200 g | 100 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16314698 | 2200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16324698 | 2200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16334708 | 3200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16344708 | 3200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16324718 | 4200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16394718 | 5200 g | 100 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16304728 | 5200 g | 100 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16334728 | 6200 g | 1000 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16344728 | 6200 g | 1000 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16384728 | 6200 g | 10 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16374748 | 8200 g | 1000 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16384748 | 8200 g | 1000 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
| 16314758 | 8200 g | 100 mg | Balance électronique à plateau supérieur CEU | 1 unité |
| 16324758 | 8200 g | 100 mg | Balance électronique à plateau supérieur CFR | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
16314718
Lieferant
Sartorius
Lieferanten-Nr.
BCE4202I1CEU
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
2522.73€
2420.00€ / 1 pièces
Économisez 102.73€
4% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
2081.20 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
- Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
- Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CEU |
| Type de connexion | RS232, USB C |
| Capacité | 4200 g |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Précision affichage | 10 mg |
| Matériau | PBT, verre, acier inoxydable |
| Modèle | Balance électronique à plateau supérieur CEU |
| Temps de stabilisation | ≤1,0 sec |
| Type | Balance de précision |
| Alimentation électrique | 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |