Description
pnbsp;/pulliAffichage rétroéclairé blanc à contraste élevé avec des chiffres de 15 mm ; facilité de lecture exceptionnelle dans n’importe quelles conditions d’éclairage de la pièce/lili5 langues disponibles/liliÉtalonnage externe uniquement/liliPort d’interface bidirectionnel RS-232C ; câble Sartorius en optionnel pour la connexion de la balance à un port USB/liliOpération totalement facilitée/liliToutes les touches sont à confirmation tactile/liliPanneau de commande clairement défini/liliLa cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides/liliTemps de réponse rapide et stabilité de l’affichage/liliInterface utilisateur multilingue/liliBasculement des unités jusqu’à 5 unités/li/ulbr /strongApplications/strongbr /Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptage
Spécification
Spécification
| Interface d’automatisation | RS-232C, 25 broches |
| Étalonnage | Interne |
| Type d’affichage | Rétroéclairage et contraste élevé |
| Précision affichage | 10 mg |
| Linéarité | 30 mg |
| Modèle | ENTRIS6201i-1s |
| Reproductibilité | 10 mg |
| Temps de stabilisation | 1,5 s |
| Dimensions (P x L x H) | 230 x 303 x 91 mm |