-
Le vecteur d’entrée StarGate est conçu pour insérer le produit PCR d’un certain gène d’intérêt (GOI) pour générer un vecteur donneur.
-
Le clonage StarGate via le vecteur pENTRY-IBA fournit un outil pour l’écran systématique et rapide des meilleures conditions d’expression de travail pour un certain GOI, pour lequel rien n’existe dans la littérature.
-
Après le clonage pENTRY initial, le GOI dans le vecteur donneur résultant peut être facilement transféré par une simple réaction dans un tube dans une multitude de vecteurs d’expression (vecteurs accepteurs) offrant différentes caractéristiques.
Spécification
Spécification
| Marqueur génétique | Kanamycine |
| Type de produit | Vecteur de clonage |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Non marqué |
| Concentration | 250 ng/μl |
| Quantité | 5 μg |
| Vecteur | pENTRY-IBA51 |