Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides à usage général H-B™ Enviro-Safe™
Code produit 13029142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à +61°C
-10°C à +150°C
-10°C à +225°C
Longueur (métrique) globale:
200 mm
350 mm
420mm
Type d’immersion:
Partiel
Total
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Longueur (métrique) globale Type d’immersion Conditionnement
13029142 -1°C à +61°C 420mm immersion partielle 1 pièce
13069132 -10°C à +150°C 200 mm Partiel 1 pièce
13079132 -10°C à +150°C 200 mm Total 1 pièce
13009142 -10°C à +225°C 350 mm Total 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13029142 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B605090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    164.23€ / 1 pièces
    Économisez 385.77€
    70% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les thermomètres certifiés écologiques remplacent le mercure qui est dangereux
  • Thermomètres écologiques certifiés EnviroKleen™
  • Renferment le liquide Enviro-Safe™ de couleur verte, non toxique et biodégradable sur verre arrière blanc sans plomb
  • Répondent aux exigences du gouvernement, de l’enseignement et de l’industrie en matière d’achat de produits verts
Applications :
idéaux pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Compliance
Fabriqués et testés par notre équipe qualité américaine.
Spécification
Certifications/Conformité A2LA, NIST , DakkS/PTB
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
Longueur (impériale) globale 16,5 in
Longueur (métrique) 420 mm
Longueur (métrique) globale 420mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Type de produit Thermomètre
Température max. (impériale) 141,8 °F
Température max. (métrique) 61°C
Température (impériale) min. 30 °F
Température min. (métrique) -1 °C
Plage de températures (métrique) -1°C à +61°C
Calibrated Oui
Précision ±0,5°C
Subdivision 0,1°C
Immersion Length 76 mm