Learn More
GVS Kit de collecte de surface environnementale
Beschreibung
- Disponible en volumes de remplissage de 10 mL
- Avec un écouvillon en mousse de haute qualité
- Le prélèvement peut être fixé solidement au bouchon et constitue une « poignée » pratique pour un excellent contrôle lors de l'échantillonnage
Spezifikation
Spezifikation
| Aspect | Du violet au jaune/nuageux |
| Type de bouillon | Bouillon D/E neutralisant |
| Couleur | Violet à jaune |
| Détecte | Activité bactéricide ou bactériostatique des produits antiseptiques et désinfectants |
| Format | Équipement, tube, écouvillon en mousse |
| Type de milieu | Bouillon neutralisant D-E |
| Type de produit | Tubes de microbiologie préparés |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de test | Test environnemental |
| Volume plein | 10 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?