Learn More
Enzastaurin, MedChemExpress
Description
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enzastaurin |
| CAS | 170364-57-5 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H29N5O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | LY317615 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 515.61 |
| Afficher plus |