Learn More
Thermo Scientific™ Bacs de stockage pour congélateur pour enzymes
Code produit 10670571 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plastique ABS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10670571 Plastique ABS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10670571 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.68€
    48.90€ / 1 pièces
    Économisez 4.78€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Stockez et gérez efficacement les stocks grâce aux bacs de stockage pour congélateur pour enzymes.
Stockez et gérez efficacement les stocks grâce aux bacs de stockage pour congélateur pour enzymes Thermo Scientific™.
  • Plastique ABS résistant aux chocs, couleur blanc cassé
  • Intérieur : l × P × L : 90 × 76 × 610 mm (3,5 × 3 × 24 in)
  • Extérieur : l × P × L : 112 × 77 × 641 mm (4,4 × 3,04 × 25,25 in)
  • Étiquettes non fournies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bacs de stockage pour congélateur pour enzymes en plastique ABS
Type Rack
À utiliser avec (équipement) Gestion du stock
Profondeur (impériale) extérieure 3,04 in
Profondeur (métrique) extérieure 77 mm
Longueur (impériale) extérieure 25,25 in
Longueur (métrique) extérieure 641 mm
Largeur (impériale) extérieure 112 in
Largeur (métrique) extérieure 4,4 mm